Läs mer
3-amino-4-cyanopyrazol, TRC
Produktkod. 30312966
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30312966 250 g
1 options
Produktkod. 30312966 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA603520250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-cyanopyrazole
CAS 16617-46-2
Molekylformel C4 H4 N4
Kvantitet 250 g
Synonym Allopurinol Nitrile Impurity
InChI formel InChI=1S/C4H4N4/c5-1-3-2-7-8-4(3)6/h2H,(H3,6,7,8)
LEDER Nc1n[nH]cc1C#N
IUPAC-namn 3-amino-1H-pyrazol-4-karbonitril
Molekylvikt (g/mol) 108.1
Formel vikt 108.0436