Läs mer
3-Amino-4-cyanopyridine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15425287
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15425287 250 mg 250mg
15415287 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15425287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32550.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78790-79-1
Molekylformel C6H5N3
Molekylvikt (g/mol) 119.13
MDL-nummer MFCD04035596
InChI-nyckel PEZNQSQPDQLHPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-cyanopyridine, 3-aminoisonicotinonitrile, 3-amino-isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 3-amino, pubchem9759, 3-amino4-cyanopyridine, acmc-209pfc, 3-amino-4-cyano-pyridine, 3-aminopyridine4-carbonitrile, ksc497q6t
PubChem CID 10678219
IUPAC-namn 3-aminopyridine-4-carbonitrile
LEDER NC1=C(C=CN=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-cyanopyridine
Smältpunkt 135°C to 138°C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3439
Formel vikt 119.13
Procent renhet 97%