Läs mer
3-amino-4-etyl-1H-pyrazol, 98 %
Produktkod. 15419768
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15419768 1 g 1g
15439768 250 mg 250mg
15429768 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15419768 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63199.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
CAS: 43024-15-3 | C5H9N3 | 111,15 g/mol
3-Amino-4-etyl-1H-pyrazol används som en mellanprodukt för kemisk forskning och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Amino-4-etyl-1H-pyrazol används som mellanprodukt för kemisk forskning och läkemedel.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 43024-15-3
Molekylformel C5H9N3
Molekylvikt (g/mol) 111.15
MDL-nummer MFCD06797570
InChI-nyckel RDCODVKTTJWFAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-ethylpyrazole, 3-amino-4-ethyl-1h-pyrazole, 4-ethyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-ethyl pyrazole, 4-ethyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-3-amine, 4-ethyl
PubChem CID 11789157
IUPAC-namn 4-etyl-lH-pyrazol-5-amin
LEDER CCC1=C(N)NN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-ethyl-1H-pyrazole
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 111.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.