Läs mer
3-Amino-4-fluoro-1H-indazole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15422439
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15422439 250 mg 250mg
15402439 1 g 1g
15412439 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15422439 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64990.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 404827-78-7
Molekylformel C7H6FN3
Molekylvikt (g/mol) 151.144
MDL-nummer MFCD00119934
InChI-nyckel HTMNYSASBRVPKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-1h-indazol-3-ylamine, 3-amino-4-fluoro-1h-indazole, 1h-indazol-3-amine, 4-fluoro, 4-fluoro-1h-indazole-3-ylamine, acmc-209jeg, 4-fluoro-1 h-indazol-3-amine, 3-amino-4-fluoro 1h indazole, 1h-indazol-3-amine,4-fluoro-9ci
PubChem CID 817911
IUPAC-namn 4-fluoro-1H-indazol-3-amine
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)F)C(=NN2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-fluoro-1H-indazole
Smältpunkt 170°C to 172°C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 9619654
Formel vikt 151.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast