Läs mer
3-Amino-4-fluorobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15457738
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15457738
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61233.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2365-85-7
Molekylformel C7H6FNO2
Molekylvikt (g/mol) 155.128
MDL-nummer MFCD00130055
InChI-nyckel WFSPEVFSRUTRCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-fluorobenzoicacid, benzoic acid, 3-amino-4-fluoro, 5-carboxy-2-fluoroaniline, 3-amino-4-fluoro-benzoic acid, pubchem4690, acmc-1cilf, ksc207o2p, benzoicacid, 3-amino-4-fluoro, tos-bb-0112, wfspevfsrutrcn-uhfffaoysa
PubChem CID 75396
IUPAC-namn 3-amino-4-fluorobenzoic acid
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-fluorobenzoic acid
Smältpunkt 182°C to 184°C
Färg White
Kvantitet 1 g
Formel vikt 155.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder