Läs mer
3-amino-4-fluorfenylboronsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11956121 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11956121 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11956121 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 445290010
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 873566-75-7 | C6H7BFNO2 | 154.94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-fluorophenylboronic acid
CAS 873566-75-7
Smältpunkt 226 °C till 232 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H7BFNO2
MDL-nummer MFCD03092925
Kvantitet 1 g
Synonym 3-amino-4-fluorophenyl boronic acid, 3-amino-4-fluorobenzeneboronic acid, 5-borono-2-fluoroaniline, 3-amino-4-fluoro-phenyl boronic acid, boronic acid, 3-amino-4-fluorophenyl, boronic acid,b-3-amino-4-fluorophenyl, hydrochloride, pubchem1743, acmc-209qjr, 3-amino-4-fluoro phenylboronic acid
InChI-nyckel SYBMNJPUZMUPGQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=C(F)C=CC(=C1)B(O)O
IUPAC-namn (3-amino-4-fluorfenyl)borsyra
Molekylvikt (g/mol) 154.94
PubChem CID 21954814
Formel vikt 154.94
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Amino-4-fluorophenylboronic acid
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.