Läs mer
3-amino-4-hydroxi-5-nitrobensen-1-sulfonsyrahydrat, Thermo Scientific™
Produktkod. 10566015
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10566015 5 g 5g
10775473 10 g 10g
11356935 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10566015 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01747DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 175278-60-1
Molekylformel C6H8N2O7S
Molekylvikt (g/mol) 252.197
InChI-nyckel HJASIPICABEOAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonic acid hydrate, 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid hydrate, benzenesulfonic acid,3-amino-4-hydroxy-5-nitro-, hydrate 1:1, benzenesulfonic acid,3-amino-4-hydroxy-5-nitro-,hydrate 1:1, 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid-water 1/1
PubChem CID 5712259
IUPAC-namn 3-amino-4-hydroxi-5-nitrobensensulfonsyra;hydrat
LEDER C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)N)S(=O)(=O)O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid hydrate
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 252.21
Procent renhet 97%