Läs mer
3-Amino-4-hydroxybenzeneacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-4-hydroxybenzeneacetic Acid |
| CAS | 38196-08-6 |
| Molekylformel | C8H9NO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-Amino-4-hydroxyphenylacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c9-6-3-5(4-8(11)12)1-2-7(6)10/h1-3,10H,4,9H2,(H,11,12) |
| LEDER | Nc1cc(CC(=O)O)ccc1O |
| IUPAC-namn | 2-(3-amino-4-hydroxyphenyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.16 |
| Formel vikt | 167.0582 |