Läs mer
3-amino-4-hydroxybensoesyra, TRC
Produktkod. 30342280
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30342280 500 mg
1 options
Produktkod. 30342280 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA634815500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-hydroxybenzoic Acid
CAS 1571-72-8
Molekylformel C7 H7 N O3
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
LEDER Nc1cc(ccc1O)C(=O)O
IUPAC-namn 3-amino-4-hydroxybensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 153.14
Formel vikt 153.0426