Läs mer
3-Amino-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11976041 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11976041 1 g 1g
11986041 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11976041 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 444510010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 760990-10-1
Molekylformel C12H18BNO3
Molekylvikt (g/mol) 235.09
InChI-nyckel RXHWPAXQYXTPJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, 2-amino-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 3-amino-4-hydroxyphenylboronic acid, pinacol ester, 2-amino-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenol, 2-amino-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, phenol, 2-amino-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 46738034
IUPAC-namn 2-amino-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 151°C to 152°C
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 235.09
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Amino-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.