Läs mer
3-amino-4-jod-1H-indazol, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10199359 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10199359 5 g 5g
10311730 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10199359 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435750050
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 599191-73-8
Molekylformel C7H6IN3
Molekylvikt (g/mol) 259.05
MDL-nummer MFCD03426697
InChI-nyckel OEQIVIYSUJXCFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-1h-indazol-3-ylamine, 3-amino-4-iodo-1h-indazole, 1h-indazol-3-amine, 4-iodo, 3-amino-4-iodoindazole, 4-iodo-1h-indazol-amine, ksc268o0n, 4-iodo-1h-indazole-3-amine, 4-iodo-1h-indazole-3-ylamine, 3-amino-4-iodo-indazole
PubChem CID 4057787
IUPAC-namn 4-jod-lH-indazol-3-amin
LEDER NC1=NNC2=CC=CC(I)=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-iodo-1H-indazole
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 150,0 °C till 152,0 °C
Färg Vitt till brunt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 259.05
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Amino-4-iodo-1H-indazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.