Läs mer
3-Amino-4-metoxibensamid, 98 %
Produktkod. 11411678
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11411678 25 g 25g
11401678 5 g 5g
11421678 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11411678 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13942.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 17481-27-5 | C8H10N2O2 | 166,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17481-27-5
Molekylformel C8H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00017132
InChI-nyckel INCJNDAQNPWMPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, 3-amino-4-methoxy, 3-amino-p-anisamide, 3-amino-4-methoxy-benzamide, 3-amino-4-methoxy benzamide, acmc-209e8v, 5-amino-4-methoxybenzamide, cambridge id 5306680, ksc495o3j, incjndaqnpwmpz-uhfffaoysa
PubChem CID 87135
IUPAC-namn 3-amino-4-metoxibensamid
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-methoxybenzamide
Smältpunkt 156 °C till 160 °C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 166.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.