Läs mer
3-Amino-4-methoxybenzanilide, TRC
Produktkod. 30135676
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135676 5 g
30135649 10 g
30011788 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135676 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA2947505G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-35-4
Molekylformel C14H14N2O2
Molekylvikt (g/mol) 242.27
Synonym 3-Amino-4-methoxy-N-phenylbenzamide, 1-Amino-2-methoxybenzene-5-carboxylic Acid Phenylamide, 3-Amino-4-methoxy-N-phenylbenzoic Acid Amide, 3-Amino-4-methoxybenzanilide, 3-Amino-p-anisanilide, M 40, M 40 (pigment), N-Phenyl-3-amino-4-methoxybenzenecarboxamide, NSC 50647;
IUPAC-namn 3-amino-4-methoxy-N-phenylbenzamide
LEDER COc1ccc(cc1N)C(=O)Nc2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-methoxybenzanilide
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C14H14N2O2/c1-18-13-8-7-10(9-12(13)15)14(17)16-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,15H2,1H3,(H,16,17)
Formel vikt 242.1055