Läs mer
3-Amino-4-metoxybensoesyra, 98+%
Produktkod. 11449127
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449127 5 g 5g
11459127 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449127 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20669.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2840-26-8 | C8H9NO3 | 167,164 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som
används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2840-26-8
Molekylformel C8H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 167.164
MDL-nummer MFCD00002521
InChI-nyckel FDGAEAYZQQCBRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-p-anisic acid, p-anisic acid, 3-amino, 3-amino-4-methoxy-benzoic acid, 3-amino-4-anisic acid, 3-amino-4-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 3-amino-4-methoxy, kyselina 3-amino-4-methoxybenzoova, 3-amino-4-methoxybenzoic, 5-carboxy-2-methoxyaniline, kyselina 3-amino-4-methoxybenzoova czech
PubChem CID 17823
IUPAC-namn 3-amino-4-metoxibensoesyra
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-methoxybenzoic acid
Smältpunkt 208°C to 210°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 167.16
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.