Läs mer
3-Amino-4-methylbenzamide, TRC
Produktkod. 30137687
Change view
Kvantitet:
2.5 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30137687 25 g -
30003297 2.5 g 2.5g
30011579 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137687 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61467325G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19406-86-1
Molekylformel C8H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 150.18
Synonym Benzamide, 3-amino-4-methyl- (9CI, ACI), 3-Amino-4-methylbenzamide (ACI), p-Toluamide, 3-amino- (8CI), M 60
IUPAC-namn 3-amino-4-methylbenzamide
LEDER Cc1ccc(cc1N)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-methylbenzamide
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H2,10,11)
Formel vikt 150.0793