Läs mer
3-Amino-4-methylbenzoic acid, 99%
Produktkod. 11460553
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460553 5 g 5g
11470553 25 g 25g
11480553 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460553 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12674.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2458-12-0 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
3-Amino-4-methylbenzoic acid, is a raw material used in synthesis. It is also used as an organic intermediate, Pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Amino-4-methylbenzoic acid, is a raw material used in synthesis. It is also used as an organic intermediate, Pharmaceutical intermediate.
Solubility
Very soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents. Stable under normal temperature and pressures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2458-12-0
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.165
MDL-nummer MFCD00007742
InChI-nyckel XKFIFYROMAAUDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-p-toluic acid, 3-amino-4-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-amino-4-methyl, 3-amino-4-methylbenzoicacid, benzoic acid, 3-amino-4-methyl-9ci, pubchem8194, 3-amino-4-toluic acid, rarechem al bo 1039, h-3 atl 4-oh, h-3 abz 4-me-oh
PubChem CID 75568
IUPAC-namn 3-amino-4-methylbenzoic acid
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-methylbenzoic acid
Smältpunkt 164°C to 168°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2082449
Löslighetsinformation Very soluble in water.
Formel vikt 151.16
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.