Learn More
3-amino-4-metylbensoesyra, Mikromol™
Description
3-amino-4-metylbensoesyra
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-4-methylbenzoic Acid |
| CAS | 2458-12-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Amino-4-methylbenzoic Acid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C8 H9 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | Cc1ccc(cc1N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-amino-4-metylbensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.16 |
| Show More |