Läs mer
3-amino-4-metylbensoesyra, TRC
Produktkod. 30136929
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136929 100 g
30134396 250 g
17990995 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136929 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA614090100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2458-12-0
Molekylformel C8 H9 N O2
Molekylvikt (g/mol) 151.16
Synonym Benzoic acid, 3-amino-4-methyl-, p-Toluic acid, 3-amino- (6CI,7CI,8CI), 3-Amino-4-methylbenzoic acid, 2-Toluidine-4-carboxylic acid, 4-Methyl-3-aminobenzoic acid, NSC 127033, NSC 597, 3-Amino-4-methylbenzoic Acid
IUPAC-namn 3-amino-4-metylbensoesyra
LEDER Cc1ccc(cc1N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-methylbenzoic Acid
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Formel vikt 151.0633