Läs mer
3-amino-4-metylbifenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15463817
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15463817 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15463817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28265.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 80938-67-6 | C13H13N | 183.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-methylbiphenyl
CAS 80938-67-6
Molekylformel C13H13N
MDL-nummer MFCD00270126
Kvantitet 1 g
Känslighet Luftkänslig
Synonym 5-phenyl-o-toluidine, 3-amino-4-methylbiphenyl, 4-methyl-1,1'-biphenyl-3-amine, 2-methyl-5-phenylphenylamine, 1,1'-biphenyl-3-amine, 4-methyl, 4-methylbiphenyl-3-amine, 2-methyl-5-phenyl-aniline
InChI-nyckel YLKSTPDTTKOSIL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(C=C1N)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 2-metyl-5-fenylanilin
Molekylvikt (g/mol) 183.25
PubChem CID 149880
Formel vikt 183.26
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.