Läs mer
3-Amino-4-methylpentanoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16479356
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16479356 100 mg
1 options
Produktkod. 16479356 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW012708
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 3-Amino-4-methylpentanoic acid is a beta amino acid and positional isomer of L-leucine which is naturally produced in humans via the metabolism of L-leucine by the enzyme leucine 2,3-aminomutase.
3-Amino-4-methylpentanoic acid is a beta amino acid and positional isomer of L-leucine which is naturally produced in humans via the metabolism of L-leucine by the enzyme leucine 2,3-aminomutase.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-methylpentanoic acid
CAS 5699-54-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H13NO2
Löslighetsinformation DMSO : 1 mg/mL (7.62 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER CC(C)C(N)CC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 131.18
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 131.18
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism