Läs mer
3-Amino-4-methylpyridine, 97%
Produktkod. 10196337 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10196337 5 g Glasflaska 5g
10460768 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10196337 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 429860050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3430-27-1 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3430-27-1
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00128871
InChI-nyckel IBKMZYWDWWIWEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-methylpyridine, 3-amino-4-picoline, 3-pyridinamine, 4-methyl, 4-methyl-3-pyridinamine, 4-methyl-pyridin-3-ylamine, unii-9hn55rq07b, 4-methyl-3-pyridylamine, 4-methylpyridine-3-amine, 3-amino-4-methyl pyridine, 3-amino-4-methylpyridine 3-amino-4-picoline
PubChem CID 137935
IUPAC-namn 4-metylpyridin-3-amin
LEDER CC1=C(C=NC=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-methylpyridine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 101.0°C to 102.0°C
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 108.14
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Amino-4-methylpyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.