Läs mer
3-Amino-4-methylpyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-4-methylpyridine |
| CAS | 3430-27-1 |
| Molekylformel | C6 H8 N2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 3-Pyridinamine, 4-methyl-, 4-Picoline, 3-amino- (7CI,8CI), 4-Methyl-3-pyridinamine, 3-Amino-4-methylpyridine, 3-Amino-4-picoline, 3-Amino-γ-picoline, 4-Methylpyridin-3-ylamine, Ampic |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2/c1-5-2-3-8-4-6(5)7/h2-4H,7H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccncc1N |
| IUPAC-namn | 4-methylpyridin-3-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 108.14 |
| Formel vikt | 108.0687 |