missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Amino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic Acid, Mikromol™

Produktkod. 17972856
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17972856 100 mg
17932756 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17972856 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1290.02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

3-Amino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Desbutyl Bumetanide
CAS 28328-54-3
Analyt- eller komponentnamn Desbutyl Bumetanide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H12 N2 O5 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Bumetanide Imp. B (EP), Bumetanide USP Related Compound A, Bumetanide USP RC A, Benzoic acid, 3-amino-5-(aminosulfonyl)-4-phenoxy-, Benzoic acid, 3-amino-4-phenoxy-5-sulfamoyl- (8CI), 3-Amino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, Desbutylbumetanide, PF 1578, Bumetanide Related Compound A, Bumetanide Impurity B
InChI formel InChI=1S/C13H12N2O5S/c14-10-6-8(13(16)17)7-11(21(15,18)19)12(10)20-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,14H2,(H,16,17)(H2,15,18,19)
LEDER Nc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O
IUPAC-namn 3-amino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 308.31
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 308.0467 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.