Läs mer
3-amino-4-fenyl-5-(trifluormetyl)tiofen-2-karboxylsyra,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10163672
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10163672 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10163672 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW03132DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
CAS 849066-52-0
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H8F3NO2S
MDL-nummer MFCD00115029
Kvantitet 1 g
Synonym 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl
InChI-nyckel BPFFXVCOJJGNQU-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=C(SC(=C1C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F)C(O)=O
IUPAC-namn 3-amino-4-fenyl-5-(trifluormetyl)tiofen-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 287.26
PubChem CID 2740235
Formel vikt 287.26
Procent renhet 95%