Läs mer
3-amino-4-propoxy-Benzoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-amino-4-propoxy-Benzoic acid |
| CAS | 59691-15-5 |
| Molekylformel | C10H13NO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-Amino-4-propoxybenzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO3/c1-2-5-14-9-4-3-7(10(12)13)6-8(9)11/h3-4,6H,2,5,11H2,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | CCCOc1ccc(cc1N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-amino-4-propoxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.22 |
| Formel vikt | 195.0895 |