Läs mer
3-Amino-4-propoxybenzoic Acid Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
3-Amino-4-propoxybenzoic Acid Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-4-propoxybenzoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 59691-14-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Amino-4-propoxybenzoic Acid Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H13 N O3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3-Amino-4-propoxybenzoic Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO3.ClH/c1-2-5-14-9-4-3-7(10(12)13)6-8(9)11;/h3-4,6H,2,5,11H2,1H3,(H,12,13);1H |
| LEDER | Cl.CCCOc1ccc(cc1N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-amino-4-propoxybenzoic acid;hydrochloride |
| Visa mer |