missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Amino-5-[(2-hydroxyethyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodobenzoic Acid, Mikromol

Produktkod. 30463530
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30463530 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30463530 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3588.010025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

3-Amino-5-[(2-hydroxyethyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodobenzoic Acid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-amino-5-[(2-hydroxyethyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodobenzoic acid
CAS 22871-58-5
Analyt- eller komponentnamn 3-amino-5-[(2-hydroxyethyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodobenzoic acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H9 I3 N2 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 5-Amino-2,4,6-triiodo-3-[N-(2-hydroxyethyl)aminocarbonyl]benzoic acid, 3-Amino-5-[[(2-hydroxyethyl)amino]carbonyl]-2,4,6-triiodobenzoic acid, Isophthalamic acid, 5-amino-N-(2-hydroxyethyl)-2,4,6-triiodo- (8CI), 2,4,6-Triiodo-3-(N-hydroxyethylcarbamoyl)-5-aminobenzoic acid, 5-Amino-2,4,6-triiodo-(N-β-hydroxyethyl)isophthalic acid monoamide, Ioxaglic acid EP impurity A, Ioxilan Related Compound A, Ioxaglic Acid Impurity A
InChI formel InChI=1S/C10H9I3N2O4/c11-5-3(9(17)15-1-2-16)6(12)8(14)7(13)4(5)10(18)19/h16H,1-2,14H2,(H,15,17)(H,18,19)
Lösningstyp Neat
LEDER Nc1c(I)c(C(=O)O)c(I)c(C(=O)NCCO)c1I
IUPAC-namn 3-amino-5-(2-hydroxyethylcarbamoyl)-2,4,6-triiodobenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 601.9
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 601.7696 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.