Läs mer
3-Amino-5-(3,4-dimethoxyphenyl)-1,2,4-thiadiazole, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15498755
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15498755 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 15498755 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34052.ME
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-5-(3,4-dimethoxyphenyl)-1,2,4-thiadiazole
CAS 1086385-71-8
Smältpunkt 159°C to 163°C
Molekylformel C10H11N3O2S
MDL-nummer MFCD11655557
Kvantitet 500 mg
Synonym 5-3,4-dimethoxyphenyl-1,2,4-thiadiazol-3-amine, 3-amino-5-3,4-dimethoxyphenyl-1,2,4-thiadiazole
InChI-nyckel WDEDMMNPBVPGJS-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)C2=NC(=NS2)N)OC
IUPAC-namn 5-(3,4-dimethoxyphenyl)-1,2,4-thiadiazol-3-amine
Molekylvikt (g/mol) 237.277
PubChem CID 46741378
Formel vikt 237.28
Procent renhet 96%