missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Amino-5-[4-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]thiophene-2-carboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-5-[4-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]thiophene-2-carboxamide |
| CAS | 494772-87-1 |
| Molekylformel | C16H19N3O2S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-Amino-5-[4-(4-morpholinylmethyl)phenyl]-2-thiophenecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N3O2S/c17-13-9-14(22-15(13)16(18)20)12-3-1-11(2-4-12)10-19-5-7-21-8-6-19/h1-4,9H,5-8,10,17H2,(H2,18,20) |
| LEDER | C1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C(=O)N)S2)N)CN3CCOCC3 |
| IUPAC-namn | 3-amino-5-[4-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]thiophene-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 317.41 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?