Läs mer
3-amino-5,6-diklor-2-pyrazinkarboxylsyra metylester, TRC
Produktkod. 30326780
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30326780 10 g
1 options
Produktkod. 30326780 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60477010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-Amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
CAS 1458-18-0
Molekylformel C6 H5 Cl2 N3 O2
Kvantitet 10 g
Synonym 2-Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-5,6-dichloro-, methyl ester, Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-5,6-dichloro-, methyl ester (7CI,8CI,9CI), 3-Amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C6H5Cl2N3O2/c1-13-6(12)2-5(9)11-4(8)3(7)10-2/h1H3,(H2,9,11)
LEDER COC(=O)c1nc(Cl)c(Cl)nc1N
IUPAC-namn Metyl 3-amino-5,6-dikloropyrazin-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 222.029
Formel vikt 220.9759