Läs mer
3-amino-5-brom-1-metyl-1H-indazol, 97 %
Produktkod. 15435997
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15435997 250 mg 250mg
15415997 1 g 1g
15425997 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15435997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33202.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Add to basket
CAS: 1000018-06-3 | C8H8BrN3 | 226,077 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1000018-06-3
Molekylformel C8H8BrN3
Molekylvikt (g/mol) 226.077
MDL-nummer MFCD09864804
InChI-nyckel BKBSBRJIGMVBFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-1-methyl-1h-indazol-3-amine, 3-amino-5-bromo-1-methyl-1h-indazole, acmc-2097ln, 5-bromo-1-methyl-1h-indazole-3-ylamine
PubChem CID 26369215
IUPAC-namn 5-brom-l-metylindazol-3-amin
LEDER CN1C2=C(C=C(C=C2)Br)C(=N1)N
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole
Smältpunkt 133 °C till 135 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 226.08
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.