Läs mer
3-Amino-5-bromo-1H-indazole, 95%
Produktkod. 10371770 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10371770 5 g 5g
10018339 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10371770 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435760050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 61272-71-7 | C7H6BrN3 | 212.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61272-71-7
Molekylformel C7H6BrN3
Molekylvikt (g/mol) 212.05
MDL-nummer MFCD03426696
InChI-nyckel OMPYFDJVSAMSMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-bromo-1h-indazole, 3-amino-5-bromoindazole, 5-bromo-1h-indazol-3-ylamine, 1h-indazol-3-amine, 5-bromo, 5-bromo-1h-indazole-3-ylamine, pubchem18573, 3-amino-5-bromo-indazole, acmc-1b3h9, 5-bromo-1h-indazole-3-amine
PubChem CID 817910
IUPAC-namn 5-bromo-1H-indazol-3-amine
LEDER NC1=NNC2=CC=C(Br)C=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-5-bromo-1H-indazole
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 237°C to 238°C
Färg Colorless
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 212.05
Procent renhet 95%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Amino-5-bromo-1H-indazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.