Läs mer
3-amino-5-brom-2-metoxipyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7036056
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15410628 250 mg 250mg
15490618 1 g 1g
15400628 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15410628 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54299.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 884495-39-0 | Molekylformel: C6H7BrN2O | Molekylvikt: 203,039 g/mol
3-amino-5-brom-2-metoxypyridin används som farmaceutiskt mellanmaterial.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
3-amino-5-brom-2-metoxypyridin används som farmaceutiskt mellanmaterial.
Löslighet
Lätt löslig i vatten.
Anteckningar
Stabil under rekommenderade förvaringsförhållanden. Oförenlig med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 884495-39-0
Molekylformel C6H7BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 203.039
MDL-nummer MFCD07368887
InChI-nyckel HJOOFLFWIISCAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-bromo-2-methoxypyridine, 5-bromo-2-methoxy-3-pyridinamine, 3-amino-5-bromopyridin-2-yl methyl ether, 5-bromo-2-methoxy-3-aminopyridine, 5-bromo-2-methoxy-3-cyanopyridine, 5-bromo-2-methyloxy-3-pyridinamine, 3-pyridinamine,5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxy-pyridin-3-ylamine, pubchem17164, acmc-209qtg
PubChem CID 44754869
IUPAC-namn 5-bromo-2-metoxypyridin-3-amin
LEDER COC1=NC=C(C=C1N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine
Smältpunkt 53 °C till 55 °C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 203.04
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.