missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Amino-5-bromobenzotrifluoride, 97%

Produktkod. p-4258743 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11945231

Brand: Thermo Scientific Acros 442660050

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 54962-75-3 | C7H5BrF3N | 240.02 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 54962-75-3
Molekylformel C7H5BrF3N
Molekylvikt (g/mol) 240.02
InChI-nyckel HJTLKVYOWNTDPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-bromobenzotrifluoride, 3-bromo-5-trifluoromethyl aniline, 3-bromo-5-trifluoromethyl-phenylamine, 3-amino-5-bromo trifluoromethyl benzene, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzenamine, 3-bromo-5-aminobenzotrifluoride, 3-amino-5-bromotrifluorotoluene, benzenamine, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluoromethyl phenylamine
PubChem CID 2735880
IUPAC-namn 3-bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
LEDER C1=C(C=C(C=C1N)Br)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Amino-5-bromobenzotrifluoride
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.6970g/mL, 1.697
Kokpunkt 220.0°C to 223.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 240.02
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Amino-5-bromobenzotrifluoride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .

RUO – Research Use Only

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.