Läs mer
3-amino-5-bromobenzotrifluorid, TRC
Produktkod. 30312650
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30312650 1 g
1 options
Produktkod. 30312650 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6015851G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
CAS 54962-75-3
Molekylformel C7 H5 Br F3 N
Kvantitet 1 g
Synonym Benzenamine, 3-bromo-5-(trifluoromethyl)-, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenamine, 3-Amino-5-bromo-1-trifluoromethylbenzene, 3-Amino-5-bromobenzotrifluoride, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylamine
InChI formel InChI=1S/C7H5BrF3N/c8-5-1-4(7(9,10)11)2-6(12)3-5/h1-3H,12H2
LEDER Nc1cc(Br)cc(c1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 3-brom-5-(trifluormetyl)anilin
Molekylvikt (g/mol) 240.0205
Formel vikt 238.9557