Läs mer
3-amino-5-bromopyridin-2-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30323125
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30323125 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30323125 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5949902.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-5-bromopyridine-2-carboxylic acid
CAS 870997-85-6
Molekylformel C6H5BrN2O2
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6H5BrN2O2/c7-3-1-4(8)5(6(10)11)9-2-3/h1-2H,8H2,(H,10,11)
LEDER Nc1cc(Br)cnc1C(=O)O
IUPAC-namn 3-amino-5-bromopyridin-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 217.02
Formel vikt 215.9534