Läs mer
3-amino-5-bromopyridin-2-karboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-5-bromopyridine-2-carboxylic acid |
| CAS | 870997-85-6 |
| Molekylformel | C6H5BrN2O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5BrN2O2/c7-3-1-4(8)5(6(10)11)9-2-3/h1-2H,8H2,(H,10,11) |
| LEDER | Nc1cc(Br)cnc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-amino-5-bromopyridin-2-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.02 |
| Formel vikt | 215.9534 |