Läs mer
3-amino-5-etyl-lH-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10037839
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Unit Size:
1g
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10037839 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Product Code. 10037839 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. MAY00221DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole
CAS 1904-24-1
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C5H9N3
MDL-nummer MFCD08060982
Kvantitet 1 g
Synonym 3-ethyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-3-ethyl-1h-pyrazole, 3-amino-5-ethylpyrazole, 3-amino-5-ethyl-1h-pyrazole, 5-ethyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-ethyl, 5-ethyl-2h-pyrazol-3-amine, ethyl-5-aminopyrazole, 3-amino-5-ethypyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 3-ethyl
InChI-nyckel AXDGPQLEVYSXNL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC1=CC(N)=NN1
IUPAC-namn 5-etyl-lH-pyrazol-3-amin
Molekylvikt (g/mol) 111.15
PubChem CID 21991095
Formel vikt 111.15
Procent renhet 97%