Läs mer
3-Amino-5-ethyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-5-ethyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione |
| CAS | 1139-11-3 |
| Molekylformel | C11H13N3O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O2/c1-2-11(8-6-4-3-5-7-8)9(15)14(12)10(16)13-11/h3-7H,2,12H2,1H3,(H,13,16) |
| LEDER | CCC1(NC(=O)N(N)C1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 3-amino-5-ethyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.23 |
| Formel vikt | 219.1008 |