Läs mer
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazol, 98 %
Produktkod. 11430253
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430253 100 g 100g
11410253 5 g 5g
11420253 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430253 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11412.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
CAS: 6126-22-3 | C3H5N3O | 99,093 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6126-22-3
Molekylformel C3H5N3O
Molekylvikt (g/mol) 99.093
MDL-nummer MFCD00022384
InChI-nyckel QZBGOTVBHYKUDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-hydroxypyrazole, 3-amino-1h-pyrazol-5-ol, 5-amino-1h-pyrazol-3-ol, 5-amino-1h-pyrazol-3 2h-one, 3-amino-1,2-dihydropyrazol-5-one, 5-aminopyrazol-3-ol, 5-amino-2h-pyrazol-3-ol, 3-pyrazolin-5-one, 3-amino, 5-amino-2,3-dihydro-1h-pyrazol-3-one, 1h-pyrazol-5-ol, 3-amino
PubChem CID 96221
IUPAC-namn 5-amino-1,2-dihydropyrazol-3-on
LEDER C1=C(NNC1=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole
Smältpunkt ∼210 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
Beilstein 507793
Formel vikt 99.09
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.