Läs mer
3-amino-5-hydroxibensoesyrahydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10146433
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10146433 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10560554 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10146433 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07975DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 14206-69-0
Molekylformel C7H8ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 189.60
MDL-nummer MFCD00043420
InChI-nyckel CXESTILCPSBCGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride, ahba hydrochloride, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid hcl, 3-amino-5-hydroxy-benzoic acid hydrochloride, benzoic acid, 3-amino-5-hydroxy-, hydrochloride, 3-amino-5-carboxyphenol hydrochloride, 3-carboxy-5-hydroxyanilne hydrochloride, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid, chloride, 3-amino-5-hydroxybenzoicacidhydrochloride, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24229779
IUPAC-namn 3-amino-5-hydroxibensoesyra;hydroklorid
LEDER Cl.NC1=CC(O)=CC(=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride hydrate
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 207.62
Procent renhet 95%