Läs mer
3-Amino-5-jod-1H-indazol, 97 %
Produktkod. 15427167
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15427167 5 g 5g
15437167 250 mg 250mg
15417167 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15427167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34227.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 88805-76-9 | C7H6IN3 | 259,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88805-76-9
Molekylformel C7H6IN3
Molekylvikt (g/mol) 259.05
MDL-nummer MFCD09261138
InChI-nyckel GBUVSJWTWOWRSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-iodo-1h-indazole, 1h-indazol-3-amine,5-iodo, 1h-indazol-3-amine, 5-iodo, 3-amino-5-iodoindazole, acmc-20f1u4, 5-iodo-1h-indazole-3-ylamine
PubChem CID 20135868
IUPAC-namn 5-jod-lH-indazol-3-amin
LEDER NC1=NNC2=CC=C(I)C=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-5-iodo-1H-indazole
Smältpunkt 177 °C till 179 °C
Kvantitet 5 g
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 259.05
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.