Läs mer
3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole, 99%, ACROS Organics™
Produktkod. 10206120 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
50g; Glass bottle
Produktkod.
10206120 50g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10206120 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 161160500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-5-mercapto-1, 2, 4-triazole
Namnnotering 99%
CAS 16691-43-3
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg White to Beige
Förlust vid torkning 1% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C2H4N4S
MDL-nummer MFCD00005231
Kvantitet 50 g
Synonym 3-amino-5-mercapto-1,2,4-triazole, iminothiourazole, 3-imino-5-thiourazole, 3-amino-1h-1,2,4-triazole-5-thiol, 5-amino-4h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-amino-1,2,4-triazole-5-thiol, s-triazole-3-thiol, 5-amino, 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 5-amino-1,2-dihydro, 5-amino-1,2-dihydro-3h-1,2,4-triazole-3-thione, unii-353f2d8l1z
InChI-nyckel WZUUZPAYWFIBDF-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=NC(=S)NN1
IUPAC-namn 5-amino-2,3-dihydro-1H-1,2,4-triazole-3-thione
Molekylvikt (g/mol) 116.14
PubChem CID 2723869
Formel vikt 116.15
Procent renhet ≥98.5% (Acid), 98% (HPLC)
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.