Läs mer
3-Amino-5-merkaptto-1,2,4-triazol, TRC
Produktkod. 30319822
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30319822 10 g
1 options
Produktkod. 30319822 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61294510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole
CAS 16691-43-3
Molekylformel C2H4N4S
Kvantitet 10 g
Synonym 3-Imino-5-thiourazole, 5-Amino-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
InChI formel InChI=1S/C2H4N4S/c3-1-4-2(7)6-5-1/h(H4,3,4,5,6,7)
LEDER NC1=NC(=S)NN1
IUPAC-namn 5-amino-1,2-dihydro-1,2,4-triazole-3-thion
Molekylvikt (g/mol) 116.14
Formel vikt 116.0157