Läs mer
3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15440196
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15440196 250 mg 250mg
15430196 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15440196 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52904.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 380430-56-8
Molekylformel C8H11BClNO4
Molekylvikt (g/mol) 231.439
MDL-nummer MFCD04971992
InChI-nyckel NOMZZWSCDMMVAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-methoxycarbonylphenylboronic acid, hcl, 3-amino-5-methoxycarbonyl phenyl boronic acid hydrochloride, 3-amino-5-methoxycarbonylphenyl boronic acid hydrochloride, 3-amino-5-methoxycarbonyl phenylboronic acid hydrochloride, 3-amino-5-methoxycarbonylphenylboronic acid hydrochloride, 3-amino-5-methoxycarbonylphenylboronic acid hcl, benzoicacid, 3-amino-5-borono-, 1-methyl ester, 3-amino-5-methoxycarbonyl phenylboronic acid hcl, 3-azanyl-5-methoxycarbonyl-phenyl boronic acid hydrochloride, 3-amino-5-methoxycarbonyl phenyl boronic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 16427084
IUPAC-namn (3-amino-5-methoxycarbonylphenyl)boronic acid;hydrochloride
LEDER B(C1=CC(=CC(=C1)N)C(=O)OC)(O)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid hydrochloride
Smältpunkt 220°C to 226°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 231.44
Procent renhet 97%