Läs mer
3-Amino-5-metyl-1H-pyrazol, 97 %
Beskrivning
3-amino-5-metyl-lH-pyrazol användes som beta-arkmall för att undersöka dess interaktion med ferrocenoyl-dipeptider. Det används också vid syntes av 4-aryl-3,7,7-trimetyl-2,4,6,7,8,9-hexahydropyrazolo[3,4-b]kinolin-5-oner. Det kan reagera med 4-etoximetylen-2-fenyl-4H-oxazol-5-on för att få N-(2-metyl-7-oxo-4,7-dihydro-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)-bensamid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
3-amino-5-metyl-lH-pyrazol användes som beta-arkmall för att undersöka dess interaktion med ferrocenoyl-dipeptider. Det används också vid syntes av 4-aryl-3,7,7-trimetyl-2,4,6,7,8,9-hexahydropyrazolo[3,4-b]kinolin-5-oner. Det kan reagera med 4-etoximetylen-2-fenyl-4H-oxazol-5-on för att få N-(2-metyl-7-oxo-4,7-dihydro-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)-bensamid.
Löslighet Löslig i diklormetan
och metanol.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara vid -20 °C. Förvaras under torr inert gas borta från oxidationsmedel och luft.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole |
| Smältpunkt | 42 °C till 47 °C |
| Kokpunkt | 212 °C till 213 °C (14 mmHg) |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 1904 |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Löslighetsinformation | Löslig i diklormetan och metanol. |
| Formel vikt | 97.12 |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.