Läs mer
3-Amino-5-metyl-1H-pyrazol, 97 %
Produktkod. 11424753
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424753 25 g 25g
11414753 5 g 5g
11339519 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424753 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11642.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 31230-17-8 | C4H7N3 | 97,121 g/mol
3-amino-5-metyl-lH-pyrazol användes som beta-arkmall för att undersöka dess interaktion med ferrocenoyl-dipeptider. Det används också vid syntes av 4-aryl-3,7,7-trimetyl-2,4,6,7,8,9-hexahydropyrazolo[3,4-b]kinolin-5-oner. Det kan reagera med 4-etoximetylen-2-fenyl-4H-oxazol-5-on för att få N-(2-metyl-7-oxo-4,7-dihydro-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)-bensamid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-amino-5-metyl-lH-pyrazol användes som beta-arkmall för att undersöka dess interaktion med ferrocenoyl-dipeptider. Det används också vid syntes av 4-aryl-3,7,7-trimetyl-2,4,6,7,8,9-hexahydropyrazolo[3,4-b]kinolin-5-oner. Det kan reagera med 4-etoximetylen-2-fenyl-4H-oxazol-5-on för att få N-(2-metyl-7-oxo-4,7-dihydro-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)-bensamid.
Löslighet Löslig i diklormetan
och metanol.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara vid -20 °C. Förvaras under torr inert gas borta från oxidationsmedel och luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31230-17-8
Molekylformel C4H7N3
Molekylvikt (g/mol) 97.121
MDL-nummer MFCD00075180
InChI-nyckel FYTLHYRDGXRYEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-methylpyrazole, 3-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-methyl, 5-amino-3-methylpyrazole, 3-amino-5-methyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-methyl-1h-pyrazole, 5-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-methyl-2h-pyrazol-3-amine, 5-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 5-methylpyrazol-3-amine
PubChem CID 93146
IUPAC-namn 5-metyl-lH-pyrazol-3-amin
LEDER CC1=CC(=NN1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
Smältpunkt 42 °C till 47 °C
Kokpunkt 212 °C till 213 °C (14 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1904
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i diklormetan och metanol.
Formel vikt 97.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.