Läs mer
3-Amino-5-methylisoxazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methylisoxazol-3-amine |
| CAS | 1072-67-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C4 H6 N2 O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 5-Methylisoxazol-3-amine, Sulfamethoxazole Imp. C (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(5)6-7-3/h2H,1H3,(H2,5,6) |
| LEDER | Cc1onc(N)c1 |
| IUPAC-namn | 5-methyl-1,2-oxazol-3-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.1 |
| Visa mer |