Läs mer
3-Amino-5-methylthio-1H-pyrazole-4-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15417525
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15417525 1 g 1g
11416400 5 g 5g
11426400 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15417525 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20991.03
 Begränsad artikel
CAS: 72760-85-1 | Molecular Formula: C5H6N4S | Molecular Weight: 154.191 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72760-85-1
Molekylformel C5H6N4S
Molekylvikt (g/mol) 154.191
MDL-nummer MFCD00052745
InChI-nyckel IUVUVQGOSHLPJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-methylthio-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-5-methylthio pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-4-cyano-5-methylthiopyrazole, 5-amino-3-methylsulfanyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-3-methylthiopyrazole-4-carbonitrile, 1h-pyrazole-4-carbonitrile,3-amino-5-methylthio, 5-amino-3-methylthio-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-5-methylsulfanyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-5-methylsulfanyl-2h-pyrazole-4-carbonitrile
PubChem CID 736200
IUPAC-namn 5-amino-3-metylsulfanyl-lH-pyrazol-4-karbonitril
LEDER CSC1=NNC(=C1C#N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-5-methylthio-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Smältpunkt 148 °C till 150 °C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 154.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.