Läs mer
3-Amino-5-nitrobenzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15499397
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15499397
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52651.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89466-05-7
Molekylformel C6H7BN2O4
Molekylvikt (g/mol) 181.942
MDL-nummer MFCD08436012
InChI-nyckel KLVJZQJSYAKUKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-nitrophenyl boronic acid, 3-amino-5-nitrobenzeneboronic acid, boronic acid, 3-amino-5-nitrophenyl-9ci, pubchem11808, acmc-209r1b, 3-borono-5-nitroaniline, 3-azanyl-5-nitro-phenyl boronic acid, boronicacid,b-3-amino-5-nitrophenyl
PubChem CID 2737806
IUPAC-namn (3-amino-5-nitrophenyl)boronic acid
LEDER B(C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])N)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-5-nitrobenzeneboronic acid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 181.94
Procent renhet 97%